Przejdź do
290858
Nonylphenol
technical grade, mixture of ring and chain isomers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
3 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
284-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
2047450
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
solubility
water: slightly soluble 4.9 mg/L±0.4 mg/L
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
General description
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. Nonylphenol has been reported as antiandrogen by using a yeast detection system. Molecular mechanism for the antiandrogenic action of nonylphenol has been reported.
Application
  • Chlorination of Emerging Contaminants for Application in Potable Wastewater Reuse: Disinfection Byproduct Formation, Estrogen Activity, and Cytotoxicity.: Investigates the formation of disinfection byproducts, estrogen activity, and cytotoxicity during chlorination of nonylphenol in potable wastewater reuse applications, offering insights into water treatment safety protocols (Cochran et al., 2024).
  • Triple-Mode Sensor Coupled by Photoelectrochemical, Electrochromic, and Spectral Signals for Sensitive Visualized Detection of Nonylphenol.: Describes the development of a sensitive triple-mode sensor for detecting nonylphenol, integrating photoelectrochemical, electrochromic, and spectral signals, which could be instrumental in environmental monitoring and industrial process controls (Cao et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4601832468
description
technical grade, mixture of ring and chain isomers
description
PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
description
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: slightly soluble 4.9 mg/L±0.4 mg/L
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
-
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
grade
technical grade
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylphenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84852-15-3
CAS No.
84852-15-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?