Merck
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromoadamantane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
138-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
Klucz InChI
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Zastosowanie
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)