Merck
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
Wybierz wielkość
50 ML
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BrZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
Klucz InChI
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)