109223
1-Bromoadamantane
99%
Synonim(y):
1-Adamantyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
116-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Klucz InChI
VQHPRVYDKRESCL-CHIWXEEVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3