Przejdź do
778672
L-Cysteine
Wacker Chemie AG, ≥98.0%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-158-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
optical activity
[α]/D 8 to 9.5°
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
impurities
≤0.5% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals, ≤300 ppm ammonium
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying
mp
240 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.04%, sulfate (SO42-): ≤0.03%
cation traces
Fe: ≤10 ppm
suitability
clear, colorless for appearance of solution
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
This product is supplied from Wacker FERMOPURE® material, but only sold for R&D use only, not for drug, household or other uses.
Application
L-Cysteine has been used as a standard for the quantification of low-molecular-weight (LMW) thiols extracted from Arabidopsis thaliana tissues by HPLC.
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor agonist.
Legal Information
FERMOPURE is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5360168149C7352
L-Cysteine
SAFC
C5360
L-Cysteine
description
Wacker Chemie AG, ≥98.0%
description
-
description
97%
description
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
assay
≥98.0%
assay
-
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
form
crystalline powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ign. residue
≤0.1%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)