Przejdź do
406554
Diethyl malonimidate dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
193,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OC(=NH)CH2C(=NH)OC2H5·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
193,50 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
impurities
<5% ammonium chloride
mp
122 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
Cl.Cl.CCOC(=N)CC(=N)OCC
InChI
1S/C7H14N2O2.2ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;;/h8-9H,3-5H2,1-2H3;2*1H
InChI key
TWUQXVGHXWRUBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of rhenium cyanobis(oxazoline) oxo complexes as enantioselective reduction catalysts
  • Synthesis of chiral bis(oxazoline)-copper complexes immobilized by donor-acceptor interactions on insoluble organic supports as reusable catalysts for asymmetric Diels-Alder cycloaddition
  • Preparation of nonracemic bis(oxazoline)ruthenium p-cymene complexes and silica-supported analogs as catalysts for the enantioselective transfer hydrogenation of ketones to secondary alcohols
Diethyl malonimidate dihydrochloride may be used in the preparation of chiral bis(oxazoline) ligands. It may be used in the preparation of intramolecularly cross-linked urokinase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80490D8388179523
description
-
description
≥99.0% (AT)
description
powder
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
122 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
213-214 °C (lit.)
functional group
amine, ether
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
impurities
<5% ammonium chloride
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)