Merck
153419
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
mp
225 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydrazine
ciąg SMILES
Cl.NNc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Klucz InChI
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 1-(2,6-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ethyl ester[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean R Donohue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(11), 3712-3720 (2006-02-10)
Cannabinoid type-1 (CB(1)) receptor ligands, derived from the 1,5-diarylpyrazole core template of rimonabant (Acomplia), have been the focus of several studies aimed at examining structure-activity relationships (SARs). The purpose of this study was to design and synthesize a set of