Merck
128910
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
synthesis grade, ≥95%
Synonim(y):
BSA
Wybierz wielkość
10 ML
169,00 zł
25 ML
240,00 zł
100 ML
782,00 zł
1 L
3760,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
169,00 zł
25 ML
240,00 zł
100 ML
782,00 zł
1 L
3760,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.43
Beilstein:
1306669
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
Klucz InChI
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Opis ogólny
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide(BSA) is a powerful silylating agent for the protection of amides, amines, alcohols, carboxylic acids, enols and phenols. It can also be used as a Bronsted base precursor in Tsuji–Trost reactions. Additionally, it can be used to activate different functional groups during the production of nucleosides, peptides, and heterocycles.[1]
Zastosowanie
Derivatization reagent for GC-MS analysis of phenolic acids in fruits.[2]
Reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates.[3] Also used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.[4]
Cechy i korzyści
BSA is good moisture absorbent.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohammad Saraji et al.
Journal of separation science, 29(9), 1223-1229 (2006-07-13)
A simple analytical procedure based on single-drop microextraction combined with in-syringe derivatization and GC-MS was developed for determination of some phenolic acids in fruits and fruit juices. Cinnamic acid, o-coumaric acid, caffeic acid, and p-hydroxybenzoic acid were used as model
N, O-Bis (trimethylsilyl) acetamide
Claraz A
Synlett, 24(5), 657-658 (2013)
Solvent free synthesis of 3, 4-dihydropyrimidine-2-(1H)-ones/thiones catalyzed by N, O-bis (trimethylsilyl) acetamide and dicyclohexyl carbodimide
Murthy YLN, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 9, S1740-S1746 (2016)
Carbohydrate Research, 237, 313-313 (1992)
Anna Hjelm et al.
Applied and environmental microbiology, 81(2), 726-735 (2014-11-16)
Bacterial ghosts are empty cell envelopes of Gram-negative bacteria that can be used as vehicles for antigen delivery. Ghosts are generated by releasing the bacterial cytoplasmic contents through a channel in the cell envelope that is created by the controlled
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf