Merck
412295
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
96%
Synonim(y):
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
Wybierz wielkość
5 G
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
353,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
bp
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydrazine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
Klucz InChI
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine participates as phenylhydrazine-based reductant containing fluorine atoms in the one-step reduction and functionalization of graphene oxide.[1]
Zastosowanie
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine may be used for the synthesis of 2-iodo-9-trifluoromethyl-paullone.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Kunick et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(6), 567-569 (2000-03-31)
9-Trifluoromethyl-paullones with a carbon chain in the 2-position were synthesized by palladium-catalyzed coupling reactions of a 2-iodoprecursor with terminal alkenes or alkynes, respectively. The introduction of a 2-cyanoethyl substituent led to a significant enhancement of CDK1/cyclin B inhibiting property and
Su-Hyeon Kim et al.
Nanoscale, 6(13), 7183-7187 (2014-05-08)
A one-step reduction and functionalization of graphene oxide (FrGO) was easily achieved using a novel phenylhydrazine-based reductant containing fluorine atoms, which can induce p-type doping due to its high electronegativity. The FrGO-based OPV exhibited a high power conversion efficiency of