Przejdź do
89171
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.473
density
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
Boc, amine, bromo
SMILES string
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1530215369458910
description
≥97.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (NT)
description
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.473
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.458
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
density
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)