Merck
152307
Sigma-Aldrich
Kwas 3-hydroksypirydyno-2-karboksylowy
98%
Synonim(y):
3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
1680,00 zł
25 G
4470,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1680,00 zł
25 G
4470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
118954
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
213-218 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand for a variety of metal complexes including Hg(II),[1] and Sm(III).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polyhedron, 25, 2471-2471 (2006)
Misaki Nakai et al.
Journal of inorganic biochemistry, 98(1), 105-112 (2003-12-09)
Two chargeless VO(IV) complexes with 3-hydroxypyridine-2-carboxylic acid (H2hpic), [VO(Hhpic-O,O)(Hhpic-O,N)(H2O)].3H2O (1) and the cyclic tetramer [(VO)4(mu-(hpic-O,O',N))4(H2O)4].8H3O (2), have been synthesized and characterized by elemental analysis, mass, infrared, electronic absorption, electron spin resonance (ESR) spectroscopies, and X-ray crystallography. Their coordination structures are
Polyhedron, 26, 1045-1045 (2007)
K J Wu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 7(2), 142-146 (1993-02-01)
Matrix-assisted laser desorption time-of-flight mass spectrometry has been used to produce quasi-molecular ion signals from underivatized mixed-base single-stranded DNA oligomers ranging from 10 to 67 nucleotides in length. These results were obtained with a new matrix material, 3-hydroxypicolinic acid (3-hydroxypyridine-2-carboxylic
Shintaro Kodama et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (44)(44), 9708-9711 (2009-11-04)
Vanadium(iv) complexes bearing 3-hydroxypicolinic acid (H(2)hpic) as ligands, VO(Hhpic)(2) (1) and the cyclic tetramer (VO)(4)(hpic)(4) (2), have excellent catalytic ability for the oxidation of a variety of primary and secondary benzyl alcohols with molecular oxygen in acetonitrile or protic solvents