Przejdź do
128759
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
294,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-682-9
Beilstein/REAXYS Number:
115991
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
294,00 zł
Cena katalogowa392,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid (6-Hydroxynicotinic acid) reacts with Ln(2)O(3) (Ln = Nd, Sm, Eu, Gd) and oxalic acid (H(2)OX) to generate four novel lanthanide-organic coordination polymeric networks.
Application
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid (6-Hydroxynicotinic acid) was used in the synthesis of molecularly imprinted polymer (MIP).
Employed in the synthesis of retinoids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1327408PHR2470
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)