Merck
384305
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
6-Hydroxypicolinic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
368,00 zł
25 G
477,00 zł
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
368,00 zł
25 G
477,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
115842
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 6-hydroksypirydyno-2-karboksylowy (6HPA, kwas 6-hydroksypikolinowy) jest pochodną kwasu pikolinowego.[1] Stwierdzono, że wykazuje tautomeryzm enol-keto. Jest to ligand chelatujący wykazujący potencjalną zdolność kompleksowania (poprzez N,O-chelatację lub N,O,O-chelatację). Wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu (IPT) w tautomerycznych formach 6HPA zostało zbadane za pomocą obliczeń teorii funkcjonału gęstości (DFT).[2]
Zastosowanie
Kwas 6-hydroksypirydyno-2-karboksylowy może być użyty do przygotowania kompleksu rutenu(II), [RuH(CO)(6-OH-py-2-COO)(PPh3)2].[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Computational study of the intramolecular proton transfer between 6-hydroxypicolinic acid tautomeric forms and intermolecular hydrogen bonding in their dimers.
Kazemi Riabi SH, et al.
Physical Chemistry Research, 1, 117-125 (2013)
Synthesis, molecular, spectroscopic and catalytic characterization of ruthenium (II) complexes with pyridine-2-carboxylic acid derivatives ligands.
Malecki JG, et al.
Polyhedron, 48(1), 21-30 (2012)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases