Merck
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
Wybierz wielkość
10 G
544,00 zł
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
544,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-dimetylo-4-metoksybenzaldehyd może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)