Przejdź do
152129
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
Synonim(y):
3-Methyl-p-anisaldehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-177-8
Beilstein/REAXYS Number:
2084045
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
152056109622565040
assay
99%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
bp
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
bp
238 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde, chloro
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)