Przejdź do
A9628
2-Aminobenzaldehyde
≥98%
Synonim(y):
2-Formylaniline, Anthranilaldehyde, o-Aminobenzaldehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-454-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
aldehyde
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H,8H2
InChI key
FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of quinoline derivatives as antiviral agents
  • Preparation of electroluminescent materials for OLEDs
  • Friedlander-type synthesis
  • Preparation of 2-tosylaminophenyl cyclopropylmethanols for gold-catalyzed cyclopropyl carbinol rearrangement
  • Benzyl C-H bond amination of arylmethylamines catalyzed by hydroxy-TEMPO
  • Silver-catalyzed aniline mediated cascade hydroamination/cycloaddition reactions
Disclaimer
Polymerizes rapidly at room temperature. May yield slightly hazy solution in ethanol due to the presence of a small amount of polymer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2659365511205136
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
solid
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?