Kluczowe dokumenty
161691
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
≥99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
4-Nitrophenyl carbonate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Bis(4-nitrophenyl) carbonate, ≥99%
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
136-139 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carbonate
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
Klucz InChI
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?