149233
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
95%
Synonim(y):
Phorone, sym-Diisopropylideneacetone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.38 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 42 °C)
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
198-199 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
MTZWHHIREPJPTG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup