Z677396
Dermatril™ P nitrile gloves
size L
Synonim(y):
Laboratoryjne rękawice nitrylowe, Nitrylowe rękawice laboratoryjne, Rękawice Dermatril P, rękawica jednorazowa
Wybierz wielkość
190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
190,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
KCL 743
dł. × grubość
270 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Cechy i korzyści
- Antystatyczny
- Nie zawiera substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki
- Szorstkowane końcówki palców dla lepszego chwytu
- Wywinięty brzeg mankietu dla łatwiejszego zakładania
- Zgodność z normami CE
- Spełniają normy: EN 374 (kat. III), EN 388 (kat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)