Przejdź do
D21200
1,5-Diaminonaphthalene
97%
Synonim(y):
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-817-8
Beilstein/REAXYS Number:
907947
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
185-187 °C (lit.)
fluorescence
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
667617D2140556451
description
97%
description
97%
description
99%
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
185-187 °C (lit.)
mp
114-116 °C
mp
60-65 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
crystals
form
-
fluorescence
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diaminonaphthalene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2243-62-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?