Przejdź do
283126
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
Synonim(y):
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H7OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-448-4
Beilstein/REAXYS Number:
385956
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
420,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227714D129402235040
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
form
liquid
form
-
form
crystals
form
liquid
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
bp
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
bp
288 °C (lit.)
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)