Merck
143081
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanide dichloride
98%
Synonim(y):
N-(Dichloromethylene)aniline
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
103-106 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=N\c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl2N/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
TTWWZVGVBRPHLE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorek izocyjanku fenylu został wykorzystany w syntezie 5-halo-1-fenylotetrazoli[1].
Działania biochem./fizjol.
Dichlorek fenyloizocyjanku wykazuje spektralne interakcje z cytochromem P-450 z mysich mikrosomów wątrobowych[2].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 193-197 (1985-01-01)
The binding of isocyanides and the metabolites of piperonyl butoxide (PBO) to reduced cytochrome P-450 in intact microsomes gives rise to the type III optical difference spectrum which is characterized by two pH dependent peaks in the Soret region. Each
5-Halo-1-phenyltetrazoles.
Collibee WL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(2), 468-469 (1995)
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 189-192 (1985-01-01)
The spectral interactions of a number of isocyanides with cytochrome P-450 were investigated. An interaction between the hydrophobic nature of the side chain and the spectral interaction was apparent. The concentration of the isocyanide affected the stability of the complex.