Przejdź do
41413
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
vic.-m-Xylyl isocyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-459-2
Beilstein/REAXYS Number:
3541909
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
72-75 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
InChI key
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylphenyl isocyanide may be employed for the synthesis of homoleptic metallaamidine complex, Mo(η2-Me2NCN-2,6-C6H3)4, via reaction with Mo(NMe2)4.
Other Notes
Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D17500515938777968
description
≥98.0% (GC)
description
99%
description
97%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
mp
72-75 °C
mp
43-45 °C (lit.)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
2,6-Dimethylphenyl isocyanide reagent for chemical research
-
-
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)