Przejdź do
D901
Decane
ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.28
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-686-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696981
MDL number:
Assay:
≥99%
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
174 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
410 °F
expl. lim.
2.6 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Decane (n-Decane), an aliphatic hydrocarbon, is a reference fuel. Its oxidation over a range of temperature has been studied. Its crystal structure has been investigated at 150K. The cracking of decane can be performed using electrohydrodynamic atomization system (EHDA).
Application
Internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic, and succinic acids in biological materials.
Decane has been used as a solvent in the preparation of high alkane phase emulsified suspensions (HAPES). It may also be used as a solvent to suspend the CdSe/ZnS nanocrystals during absorbance measurement.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3054030570H6703
Decane analytical standard
Supelco
30540
Decane
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
analytical standard
description
≥95%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥99%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥95%
assay
99%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
3.77 mmHg ( 37.7 °C), 1 mmHg ( 16.5 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
vapor density
4.9 (vs air)
vapor density
4.9 (vs air)
vapor density
4.9 (vs air)
vapor density
7.8 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decane
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?