Przejdź do
T74802
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
2-Mesitylenecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
279,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-553-9
Beilstein/REAXYS Number:
1866187
MDL number:
Assay:
99%
279,75 zł
Cena katalogowa373,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)