Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-289-9
MDL number:
Assay:
99%
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
107-109 °C (lit.)
functional group
ester, nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay 99% | assay 99% |
| mp 107-109 °C (lit.) | mp 107-109 °C (lit.) | mp 216-217 °C (lit.) | mp - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 3,5-dinitrobenzoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?