Merck
140406
Sigma-Aldrich
3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
99%
Synonim(y):
2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
25 G
515,00 zł
100 G
685,00 zł
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
515,00 zł
100 G
685,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to orange to light red-brown)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Klucz InChI
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde can be used as a starting material to synthesize:
  • Biodegradable polyazomethine hydrogels by reacting with melamine via oxidative polymerization reaction.[1]
  • 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-2,6-di-tert butyl-phenol by treating with 1,2-phenylenediamine in ethanol.[2]
  • 2-{(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylene}-4-cyclopentene-1,3-dione (TX-1123) as a potent protein tyrosine kinase inhibitor.[3]
  • Polyazomethine and ascorbic acid-based selective and sensitive fluorescent chemosensor for the detection of Al and Fe metal ions.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A dual responsive colorimetric sensor based on polyazomethine and ascorbic acid for the detection of Al (III) and Fe (II) ions
Kamaci UD, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 254, 119650-119650 (2021)
TX-1123: an antitumor 2-hydroxyarylidene-4-cyclopentene-1, 3-dione as a protein tyrosine kinase inhibitor having low mitochondrial toxicity
Hori H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 10(10), 3257-3265 (2002)
Highly stabilized phenoxyl radicals with hydrogen-bonding capability
Xie Chunping and Lahti PM
Tetrahedron Letters, 40(23), 4305-4308 (1999)
Melamine-based poly (azomethine) hydrogels: Mechanical, biodegradability, drug loading and antibacterial properties
Kamaci M and Kaya I
European Polymer Journal, 108, 107-115 (2018)
Highly stabilized phenoxyl radicals with hydrogen-bonding capability.
Xie C and Lahti PM.
Tetrahedron Letters, 40(23), 4305-4308 (1999)