Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
85-89 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
BRUITYMDHWNCIG-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
- 5-p-pyridyl-15-(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrin via condensation reaction with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,2′-dipyrrylmethane
- 3,5-di-tert-butylphenyl-dipyrromethane via reaction with pyrrole in the presence of trifluoroacetic acid
- 3,5-di-tert-butyl-2-nitrobenzaldehyde via nitration reaction
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?