Merck
14001
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.96
Beilstein:
4619219
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
solid
ciąg SMILES
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Stable, selective and crystalline chlorinating agent for various compounds
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2096-2096 (1989)
Chemistry Letters (Jpn), 415-415 (1989)
Alicia Dubinski et al.
Human molecular genetics, 32(2), 319-332 (2022-08-23)
Responding effectively to external stress is crucial for neurons. Defective stress granule dynamics has been hypothesized as one of the pathways that renders motor neurons in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) more prone to early death. Specifically, it is thought that
S. Kajigaeshi et al.
Tetrahedron Letters, 29, 5783-5783 (1988)