Kluczowe dokumenty
138169
2,4-Dimethylbenzoic acid
98%
Synonim(y):
asym.-m-Xylylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
bp
267 °C/727 mmHg (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?