Przejdź do
412244
2-Fluorobenzoic acid
97%
Synonim(y):
o-Fluorobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-158-1
Beilstein/REAXYS Number:
971265
MDL number:
Assay:
97%
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
122-125 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6605703931535982
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
122-125 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
mp
215-219 °C
mp
152-157 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
fluoro
functional group
carboxylic acid, fluoro, nitrile
functional group
carboxylic acid, chloro, fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)