Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 102,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
102,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI key
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99%, FG | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow | solubility - |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| form solid | form - | form powder | form - |
| bp 280 °C (lit.) | bp 280 °C (lit.) | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocinnamic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?