Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł 230,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
230,25 zł
Cena katalogowa307,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
125-130 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
COc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid is a substituted 2-nitrobenzoic acid. It has been reported to be one of the microbial degradation metabolite of cypermethrin, a synthetic pyrethroid pesticide.
Application
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid may be used as starting material in the synthesis of the following:
- dictyoquinazol A, a neuroprotective compound
- 5-methoxyantranilic acid by catalytic reduction
- pyrrolobenzodiazepines
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid may be used in the synthesis of the following N-phenylethyl-2-nitrobenzamides:
- N-phenylethyl-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(4-methoxyphenylethyl)-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(3,4-dimethoxyphenylethyl)-5-methoxy-2-nitrobenzamide
- N-(phenethyl)-5-chloro-2-nitrobenzamide
- N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-5-chloro-2-nitrobenzamide
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description ReagentPlus®, 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 125-130 °C (lit.) | mp 195-197 °C (lit.) | mp 139-141 °C (lit.) | mp 235-239 °C (lit.) |
| functional group nitro, carboxylic acid | functional group nitro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, nitro | functional group carboxylic acid, nitro |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?