Merck
138150
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylbenzoic acid
98%
Synonim(y):
vic.-o-Xylylic acid
Wybierz wielkość
5 G
157,00 zł
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
157,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
971590
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
144-146 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 2,3-dimetylobenzoesowy wykazuje wysokie powinowactwo wiązania ze specyficznym dla anteny białkiem wiążącym zapach lucerny, Adelphocoris lineolatus[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolic fate of 3,4,5- and 2,3,5-trimethylphenyl methylcarbamates, the major constituents in Landrin insecticide.
M Slade et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(3), 467-474 (1970-05-01)
W A Duetz et al.
Journal of bacteriology, 176(8), 2354-2361 (1994-04-01)
The TOL catabolic genes in Pseudomonas putida (pWW0) are clustered in the upper operon, encoding enzymes for the conversion of toluene and xylenes to benzoate and toluates, and the meta-cleavage operon, encoding enzymes for the conversion of the benzoate and
S-Y Wang et al.
Insect molecular biology, 22(2), 172-182 (2013-01-09)
Olfaction plays an important role in insects' survival and reproduction. Odorant-binding proteins (OBPs) are considered to be one of the crucial proteins in the insect olfactory pathway. In this study, an antenna-specific OBP of the alfalfa plant bug, Adelphocoris lineolatus