A traditional solubility test is not performed on the material, but it is tested for optical activity and this is done as a 1% concentration in chloroform so, it would definitely be soluble in chloroform. It may also be slightly soluble in dichloromethane and methanol.
Kluczowe dokumenty
136115
Thiocholesterol
Synonim(y):
5-Cholestene-3β-thiol, Cholesteryl mercaptan
Wybierz wielkość
2020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2020,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
97-99 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
For Thiocholesterol, what should I use to configure the solution since it looks like it should be hard to dissolve in water. Do you know how soluble it is in alcohol.