Przejdź do
C77007
Cholesteryl chloroformate
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H45ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.11
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-447-9
Beilstein/REAXYS Number:
3223154
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid crystal
optical activity
[α]27/D −28°, c = 2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
transition temp
crystalline phase to cholesteric phase 117.8 °C, cholesteric phase to isotropic phase 125.3 °C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C28H45ClO2/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-26(29)30)13-15-27(20,4)25(22)14-16-28(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27+,28-/m1/s1
InChI key
QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
167525242306800881
description
95%
description
99%
description
97%
description
for synthesis
assay
95%
assay
99%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
115-117 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-81 °C, −81 °C (lit.)
form
liquid crystal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
transition temp
crystalline phase to cholesteric phase 117.8 °C, cholesteric phase to isotropic phase 125.3 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
flash point 16 °C
optical activity
[α]27/D −28°, c = 2 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the recommended storage temperature for this product?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?