Przejdź do
S0764
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Synonim(y):
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
555,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3PO3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-261-6
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
555,00 zł
Cena katalogowa740,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
reaction suitability
core: sodium
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI key
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G650171645234877
description
≥90%
description
isomeric mixture
description
BioXtra, ≥98.0% (T)
description
98%
form
powder
form
powder
form
crystals
form
solid
assay
≥90%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)