Merck
134228
Sigma-Aldrich
5-Methyltryptamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 134228 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
289-292 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
Klucz InChI
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 5-metylotryptaminy był używany do badania mechanizmu metabolizmu 9-metylo-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindolo[2,3-a]chinolizyny u szczurów[1]. Był stosowany jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu metabolitów 5-metoksy-N,N-diizopropylotryptaminy w moczu u ludzi[2]. Był używany jako reagent w:
  • syntezie inhibitorów białka wrzeciona kinezyny (KSP)[3]
  • wewnątrzcząsteczkowe furanowe reakcje Dielsa-Aldera[4]
  • Reakcje podobne do reakcji Picteta-Spenglera[5]
  • reactant in synthesis of kinesin spindle protein (KSP) inhibitors[3]
  • reactant in intramolecular furan Diels-Alder reactions[4]
  • reactant in Pictet-Spengler-like reactions[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tooru Kamata et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 34(2), 281-287 (2005-11-11)
The urinary metabolites of 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine (5-MeO-DIPT) in humans have been investigated by analyzing urine specimens from its users. For the unequivocal identification and accurate quantification of its major metabolites, careful analyses were conducted by gas chromatography/mass spectrometry, liquid chromatography/mass spectrometry
"Pictet-Spengler-like" Synthesis of Tetrahydro-beta-carbolines under Hydrolytic Conditions. Direct Use of Azalactones as Phenylacetaldehyde Equivalents.
James E. Audia et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7937-7939 (1996-11-01)
A Sparatore et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 20(2), 135-144 (1995-04-01)
The metabolic fate of 9-methyl 1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizine (MIQ), a compound with promising pharmacological action on the CNS system, was investigated in the rat after an oral dose of 200 mg/kg, the maximal tolerated dose. Urine and feces were collected, exhaustively extracted
Ruan, X., et al.
Huaxue Xuebao, 66, 1731-1731 (2008)
Fokas, D., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 5137-5137 (2003)