Merck
300764
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole
98%
Synonim(y):
Noreleagnine, THBC, Tetrahydronorharman, Tryptoline
Wybierz wielkość
1 G
172,00 zł
5 G
490,70 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
172,00 zł
5 G
490,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
mp
206-208 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
Klucz InChI
CFTOTSJVQRFXOF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zbadano ozonolizę wiązania enaminowego pochodnych 1,2,3,4-tetrahydro-9H-pirydo[3,4-b]indolu.[1]
Zastosowanie
1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole was employed in alkaloid synthesis[2] and in studies on neurodegenerative diseases.[3][4]
  • Reactant for synthesis of the indolyl-β-carboline alkaloid eudistomin U via IBX mediated room temperature oxidative aromatization
  • Reactant for preparation of neuroprotective HDAC6 inhibitors
  • Reactant for preparation of aminofuranopyrimidines as EGFR and Aurora A kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of inhibitors of CDK4
  • Reactant for preparation of tetrahydrocarboline derivatives of as human 5-HT5A receptor ligands
  • Reactant for preparation of 5-(diaminomethyl)-2,4-aminopyrimidines as dihydrofolate reductase inhibitors and antibacterial agents
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jutamas Jiaranaikulwanitch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(22), 6572-6576 (2010-10-15)
Tryptoline, a core structure of ochrolifuanine E, which is a hit compound from virtual screening of the Thai herbal database against BACE1 was used as a scaffold for the design of BACE1 inhibitors. The tryptoline was linked with different side
J. Chin. Chem. Soc., 41, 231-231 (1994)
Christian O Alberto et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(29), 10671-10676 (2011-07-22)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is a hypothalamic neuropeptide that promotes positive energy balance and anxiety. Since dopamine (DA) is also closely implicated in these functions, the present study investigated the effect of DA on MCH neurons. Using whole-cell patch-clamp recordings in
Nermin S Ahmed et al.
Archiv der Pharmazie, 344(3), 149-157 (2011-03-09)
Starting from tadalafil as a template, a series of functionalized tetrahydro-β-carboline derivatives have been prepared and identified as novel potent and selective PDE5 inhibitors. Replacing the 3,4-methylenedioxyphenyl at position 6 of tadalafil, together with elongation of the N2-methyl substituent and
Fang-Yuan Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2478-2483 (2013-01-11)
Natural product discovery by random screening of broth extracts derived from cultured bacteria often suffers from high rates of redundant isolation, making it ever more challenging to identify novel biologically interesting natural products. Here we show that homology-based screening of