Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CD=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
865,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description ≥99 atom % D, ≥99% (CP) | description 97 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+7 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 300 °C (lit.) | bp 300 °C (lit.) | bp 249 °C (lit.) | bp - |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 121-125 °C (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?