Merck
136085
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
99%
Wybierz wielkość
5 G
77,00 zł
77,00 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
77,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
77,00 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
199-201 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1nc2ccc(Cl)cc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Klucz InChI
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-amino-6-chloro-benzotiazol po napromieniowaniu mikrofalami w obecności 1-butylo-3-metyloimidazolu i anionów nieorganicznych daje fluorowane analogi benzotiazolo[2,3-b]chinazolino-2H-onów[1]. Ma on synergistyczny wpływ na działanie hamujące alkoholu propargilowego podczas korozji stali miękkiej we wrzącym roztworze HCl[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synergistic effect of 2-amino-6-chloro-benzothiazole on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling hydrochloric acid solution.
Quraishi MA, et al.
Bulletin of Electrochemistry, 13(06), 257-259 (1997)
Greener synthesis and photo-antiproliferative activity of novel fluorinated benzothiazolo [2, 3-b] quinazolines.
Arya K, et al. et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-9 null
Jonathan R LaRochelle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(24), 6479-6485 (2017-11-02)
The PTPN11 oncogene encodes the cytoplasmic protein tyrosine phosphatase SHP2, which, through its role in multiple signaling pathways, promotes the progression of hematological malignancies and other cancers. Here, we employ high-throughput screening to discover a lead chemical scaffold, the benzothiazolopyrimidones
Ahmed S M Al-Janabi et al.
Journal of molecular structure, 1228, 129454-129454 (2020-10-27)
New Schiff bases {N'-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene) isonicotinohydrazide (L1H), N1 -(naphthalen-1-yl)-N2 -(phenyl(pyridin-2-yl) methylidene) ethane-1,2-diamine (L2H), N-(6-chlorobenzo[d]thiazol-2-yl)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl) methanimine (L3H)}were synthesized by reaction of 2-benzoylpyridine with different amines (2-amino-6-chlorobenzothiazole, isonicotinohydrazide and N 1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine) and characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, IR mass spectroscopy and elemental analysis. The