Przejdź do
A54008
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
219,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-333-9
MDL number:
Form:
solid
219,75 zł
Cena katalogowa293,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
solid
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI key
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)