Kluczowe dokumenty
131296
Oxalyldihydrazide
98%
Synonim(y):
Oxalic dihydrazide, Oxalylhydrazide
Wybierz wielkość
259,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
259,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
242-244 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)C(=O)NN
InChI
1S/C2H6N4O2/c3-5-1(7)2(8)6-4/h3-4H2,(H,5,7)(H,6,8)
Klucz InChI
SWRGUMCEJHQWEE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?