Przejdź do
C11006
Carbohydrazide
98%
Synonim(y):
1,3-Diaminourea, Carbodihydrazide, Carbonohydrazide, N,N′-Diaminourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CO(NHNH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-837-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747069
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)NN
InChI
1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
InChI key
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbohydrazide can be used:
  • As an oxygen scavenger.
  • In the synthesis of polydentate Schiff base ligands with various aldehydes and ligands by condensation.
  • In the synthesis of trifluoromethyl-containing (E)-N′-arylidene-1H-pyrazole-1-carbohydrazides by cyclocondensation reaction which shows antioxidant and antimicrobial properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A41909463469146757
description
98%
description
95%
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
95%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
powder
form
-
form
solid
mp
150-153 °C (lit.)
mp
225-227 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
functional group
hydrazine, amine
functional group
aldehyde, bromo
functional group
aldehyde, chloro
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?