Przejdź do
S5502
Succinic dihydrazide
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NNHCOCH2CH2CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-970-9
MDL number:
Assay:
96%
675,00 zł
Cena katalogowa900,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
170-171 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)CCC(=O)NN
InChI
1S/C4H10N4O2/c5-7-3(9)1-2-4(10)8-6/h1-2,5-6H2,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
HCOMFAYPHBFMKU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
344923113263102016
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
170-171 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
-
functional group
hydrazine, amine
functional group
-
functional group
-
functional group
fluoro, bromo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)