Przejdź do
357987
1-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Formyl-1-methylindole, NSC 83042
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
406,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-750-3
MDL number:
Assay:
97%
406,30 zł
Cena katalogowa478,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-6-8(7-12)9-4-2-3-5-10(9)11/h2-7H,1H3
InChI key
KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Methylindole-3-carboxaldehyde is a heterocyclic indole aldehyde. 1-Methylindole-3-carboxaldehyde on condensation with 2-hydroxybenzohydrazide yields Schiff base.
Application
1-Methylindole-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitrile, via base-catalyzed condensation with thiophene-3-acetonitrile. It was also used in the preparation of monomer, required for the synthesis of poly(3-vinyl-1-methylindole).
  • Reactant for preparation of nitroolefins and β-nitroalcohols via microwave- or ultrasound-assisted Henry reactions
  • Reactant for synthesis of quinolinones via three-component Ugi reaction
  • Reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture
  • Reactant for preparation of thiazolopyrimidinones as inhibitors of Bcl-2 proteins
  • Reactant for preparation of vinylindoles via Peterson olefination or olefination with Nysted reagent
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)