Merck
129186
Sigma-Aldrich
1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
64-66 °C (lit.)
gęstość
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC=CCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3
Klucz InChI
PRBHEGAFLDMLAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Heksadien został użyty do przygotowania OH-adduktów[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamad Al-Sheikhly et al.
Environmental science & technology, 40(9), 3082-3088 (2006-05-25)
Pulse radiolysis with spectrophotometric and conductometric detection was utilized to study the formation and reactions of radicals from benzene and dienes in aqueous solutions. The benzene OH adduct, *C6H6OH, reacts with O2 (k = 3 x 10(8) L mol(-1) s(-1))
A versatile hexadiene synthesis by decarboxylative sp(3)-sp(3) coupling/cope rearrangement.
Shelli R Waetzig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(30), 4977-4980 (2006-07-05)
Hexadiene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B89-B90 (1982-01-01)