The Certificate of Analysis provides the sum of the isomers as determined by GC. The ratio or quantity of each is not reported. No further information is available. See the link below to review the CofA:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/W4/W431105/W431105-BULK-K____SHBN3322__.pdf
Kluczowe dokumenty
W431105
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Synonim(y):
Heksadien cytrynowy
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zawiera
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
lemon; lime; earthy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
Klucz InChI
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
40.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the ratio (ballpark is fine) between the isomers CAS 30640-46-1 and CAS 1888-90-0?