R2383
Replica plater for 96 well plate
8 × 6 Array
Synonim(y):
96-well plate replicator, Microplate replicator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
anodized aluminum handle
stainless steel
sterylność
non-sterile
rozmiar
96 wells
kolor
none
Opis ogólny
The prongs are 3/4 inch long and 0.125 inches in diameter. Each device has a semi-circular prong in the upper left corner for unambiguous orientation of the replica plate. All other prongs are circular.
Zastosowanie
For the efficient transfer of bacterial colonies from 96 well multiwell plates to agar plates or nitrocellulose membranes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus