Przejdź do
Z370797
Vaccu-Pette/96™ multiwell pipetter
polystyrene
Synonim(y):
96 well plate pipetting device, caviar dropper, multiwell pipettor, 378760000, F37876-0000, liquid transfer tool
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37876-0000
Material:
polystyrene
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37876-0000
L × W × diam.
127 mm × 86 × 37 mm
General description
A simple idea that saves a lot of time in a variety of multiwell protocols. For transfers to, from, and between 96 well plates, just connect the Vaccu-Pette/96 to a large syringe and aspirate about 100 times the desired per-well volume. For example, to transfer 50 μL/well, aspirate and deliver a total of 5 mL. Cells growing in the wells are protected by ridges that prevent access to the bottom 50 μl of each well. Ideal for ELISA, cytotoxicity, and cloning procedures. Without a syringe, the device will pick up about 15 μL per well, making it an effective 96 well blotting tool. 35 mL syringe not included.
Legal Information
Vaccu-Pette/96 is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z379271P7366Z688665
description
polystyrene
description
non-sterile
description
polystyrene, clear, flat bottom, 400 μL/well, non sterile, 60/cs
description
size 96 wells, conical clear wells, non-treated surface, non-sterile, case of 180
material
polystyrene
material
clear polypropylene , round bottom clear wells (translucent)
material
flat bottom clear wells, clear polystyrene
material
conical clear wells, polystyrene
manufacturer/tradename
Bel-Art F37876-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37860-0000
manufacturer/tradename
Nunc 269620
manufacturer/tradename
Nunc 249570
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
case of 60
packaging
case of 180
L × W × diam.
127 mm × 86 × 37 mm
L × W × diam.
-
L × W × diam.
-
L × W × diam.
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)